Print…
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: SMCC
BICL206-100MG BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA 94.4 EUR
APOSBICL206-100MG APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂O₆
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009634
Número CAS: 64987-85-5