Print…
Curcumin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-100GEA 134 EUR
APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
Curcumin 98%
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Ponto de Fusão: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5