Print…
Coenzyme A trilithium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC7401-100MG BIC7401-500MG
APOSBIC7401-100MGEA 0 EUR
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Fórmula: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00075848
Número CAS: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9