Print…
Coomassie Azul brilhante G-250
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 42655
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 139 EUR
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Coomassie Azul brilhante G-250
Coomassie Azul brilhante G-250
C.I. 42655
Fórmula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078482
Número CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4