Print…
Calcitriol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC3222-10MG BIC3222-25MG BIC3222-5MG
APOSBIC3222-10MGEA 348 EUR
APOSBIC3222-10MG APOSBIC3222-25MG APOSBIC3222-5MG
Calcitriol
Calcitriol
Fórmula: C₂₇H₄₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00867079
Número CAS: 32222-06-3
EINECS: 250-963-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I