Print…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 0 EUR
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Fórmula: C₉H₁₉NO₄S
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041778
Número CAS: 73463-39-5