Print…
Concanamycin A
Fornecedor: Apollo Scientific
BIC1091-1MG BIC1091-100UG
APOSBIC1091-1MGEA 870 EUR
APOSBIC1091-1MG APOSBIC1091-100UG
Concanamycin A
Concanamycin A
Fórmula: C₄₆H₇₅NO₁₄
Peso Molecular: 866.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 80890-47-7
UN: 3462
ADR: 6.1 II