Print…
5(6)-Carboxyfluorescein
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 27.7 EUR
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Fórmula: C₄₂H₂₄O₁₄
Peso Molecular: 752.63 g/mol
Ponto de Fusão: 275 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151081
Número CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1