Print…
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
BIC1066-100MG BIC1066-250MG
APOSBIC1066-100MGEA 0 EUR
APOSBIC1066-100MG APOSBIC1066-250MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Fórmula: C₂₅H₁₆O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00467494
Número CAS: 124387-19-5