Print…
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC1063-100MG BIC1063-50MG
APOSBIC1063-100MGEA 386 EUR
APOSBIC1063-100MG APOSBIC1063-50MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Fórmula: C₂₉H₁₉NO₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037466
Número CAS: 150347-59-4