Print…
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 75.4 EUR
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Fórmula: C₇H₇O₆P
Peso Molecular: 218.10 g/mol
Ponto de Fusão: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042645
Número CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5