Print…
Cytochalasin E
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC1017-10MG BIC1017-1MG BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA 725 EUR
APOSBIC1017-10MG APOSBIC1017-1MG APOSBIC1017-5MG
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Fórmula: C₂₈H₃₃NO₇
Ponto de Fusão: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
UN: 1544
ADR: 6.1,II