Print…
Cytochalasin C
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 241 EUR
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Fórmula: C₃₀H₃₇NO₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066080
Número CAS: 22144-76-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II