Print…
Cytochalasin B
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC1014-10MG BIC1014-5MG BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA 386 EUR
APOSBIC1014-10MG APOSBIC1014-5MG APOSBIC1014-1MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Fórmula: C₂₉H₃₇NO₅
Ponto de Fusão: 215…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077704
Número CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II