Print…
Cytochalasin A
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC1013-10MG BIC1013-1MG BIC1013-5MG
APOSBIC1013-10MGEA 725 EUR
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).
Fórmula: C₂₉H₃₅NO₅
Ponto de Fusão: 193…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005935
Número CAS: 14110-64-6
UN: 1544
ADR: 6.1,II