Print…
Calcimycin (A23187)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 236 EUR
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Fórmula: C₂₉H₃₇N₃O₆
Ponto de Fusão: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00151202
Número CAS: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1