Print…
Celastrol (de Tripterygium wilfordii Hook.F)
Fornecedor: Apollo Scientific
BIC1002-250MG BIC1002-500MG BIC1002-1G
APOSBIC1002-250MGEA 132 EUR
APOSBIC1002-250MG APOSBIC1002-500MG APOSBIC1002-1G
Celastrol (de Tripterygium wilfordii Hook.F)
Celastrol
Fórmula: C₂₉H₃₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03424073
Número CAS: 34157-83-0