Print…
L(+)-Cisteína
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 21.9 EUR
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cisteína
L-Cisteína
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064306
Número CAS: 52-90-4