Print…
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
BIC0706-100G BIC0706-1KG BIC0706-500G
APOSBIC0706-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0706-100G APOSBIC0706-1KG APOSBIC0706-500G
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado 99+%
Cloridrato de L(+)-Cisteína monohidratado
USP, Ph.Eur.
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Peso Molecular: 175.64 g/mol
Ponto de Fusão: 175…178 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065606
Número CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810