Print…
L(-) Cistina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 43.5 EUR
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-) Cistina
L(-) Cistina
Fórmula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Ponto de Fusão: >240 °C
Densidade: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064228
Número CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3