Print…
Cloreto de colina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Cloreto de colina
Cloreto de colina
Fórmula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Ponto de Fusão: 302…305 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011721
Número CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4