Print…
Carbamazepine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 197 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 191…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005073
Número CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7