Print…
Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
BIC0114-100G BIC0114-500G
APOSBIC0114-100GEA 49.3 EUR
APOSBIC0114-100G APOSBIC0114-500G
Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₇H₃₈BrN
Peso Molecular: 336.394 g/mol
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011770
Número CAS: 1119-97-7
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06419