Print…
Cefsulodin sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC0112-1G BIC0112-500MG
APOSBIC0112-1GEA 174 EUR
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Fórmula: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Ponto de Fusão: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07793338
Número CAS: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4