Print…
Cefotetan disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 203 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Fórmula: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Peso Molecular: 619.568 g/mol
Ponto de Fusão: 173…178 °C
Densidade: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00941449
Número CAS: 74356-00-6