Print…
Cefotetan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC0104-100MG BIC0104-250MG BIC0104-500MG
APOSBIC0104-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIC0104-100MG APOSBIC0104-250MG APOSBIC0104-500MG
Cefotetan
Cefotetan
Fórmula: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
Peso Molecular: 575.60 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00864983
Número CAS: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3