Print…
Cephradine, hidratado
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIC0102-25G BIC0102-50G
APOSBIC0102-25GEA 497 EUR
APOSBIC0102-25G APOSBIC0102-50G
Cephradine, hidratado
Cephradine
Fórmula: C₁₆H₁₉N₃O₄S.xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01743037
Número CAS: 38821-53-3