Print…
Cefazolin sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 52.2 EUR
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Ponto de Fusão: 170…172 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056883
Número CAS: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4