Print…
Chaetoglobosin A
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIBR1023-1MG BIBR1023-5MG
APOSBIBR1023-1MGEA 143 EUR
APOSBIBR1023-1MG APOSBIBR1023-5MG
Chaetoglobosin A
Chaetoglobosin A
Fórmula: C₃₂H₃₆N₂O₅
Peso Molecular: 528.7 g/mol
Ponto de ebulição: 763.85 °C
Ponto de Fusão: 335.85 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 50335-03-0