Print…
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norleucine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-azidohexanoic acid, Fmoc-ε-azido-Nle-OH, Fmoc-Lys(N₃)-OH, 6-Azido-N-Fmoc-L-norleucine
BIBP1082-1G BIBP1082-5G
APOSBIBP1082-1GEA 108 EUR
APOSBIBP1082-1G APOSBIBP1082-5G
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fmoc-L-Lys(N3)-OH
Fórmula: C₂₁H₂₂N₄O₄
Peso Molecular: 394.431 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13182319
Número CAS: 159610-89-6