Print…
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G
APOSBIBP1076-500MGEA 66.7 EUR
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₅
Peso Molecular: 313.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01076133
Número CAS: 123106-21-8