Print…
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIBP1071-1G BIBP1071-100MG BIBP1071-250MG
APOSBIBP1071-1GEA 696 EUR
APOSBIBP1071-1G APOSBIBP1071-100MG APOSBIBP1071-250MG
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Fórmula: C₁₁H₄F₄N₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00467437
Número CAS: 126695-58-7