Print…
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc,Et-EDA.HCl
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 119 EUR
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Fórmula: C₉H₂₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796900
Número CAS: 1001020-32-1