Print…
Fmoc-D-isoleucine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 306 EUR
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.418 g/mol
Ponto de Fusão: 143…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080291
Número CAS: 143688-83-9