Print…
Bisacrilamida ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
BIB6418-100G BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-100GEA 71.2 EUR
APOSBIB6418-100G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
Bisacrilamida ≥98%
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: >300 °C
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9