Print…
L(-)-Glutationa (forma reduzida)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutationa (forma reduzida)
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Fórmula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Peso Molecular: 307.33 g/mol
Ponto de Fusão: 192…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065939
Número CAS: 70-18-8
Merck Index: 13,04488