Print…
Deferoxamine mesylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DFOM
BIB6311-10G BIB6311-5G BIB6311-1G
APOSBIB6311-10GEA 348 EUR
APOSBIB6311-10G APOSBIB6311-5G APOSBIB6311-1G
Deferoxamine mesylate
Deferoxamine mesylate
Fórmula: C₂₆H₅₂N₆O₁₁S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058605
Número CAS: 138-14-7
EINECS: 205-314-3