Print…
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: p-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside
BIB6309-250MG BIB6309-500MG BIB6309-1G
APOSBIB6309-250MGEA 139 EUR
APOSBIB6309-250MG APOSBIB6309-500MG APOSBIB6309-1G
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₇
Ponto de Fusão: 201…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00151486
Número CAS: 1223-07-0