Print…
(±)-1,2-Octanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 270 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 131…132 °C
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010738
Número CAS: 1117-86-8