Print…
Semicarbazide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
BIB6269-1KG BIB6269-500G BIB6269-100G
APOSBIB6269-1KGEA 132 EUR
APOSBIB6269-1KG APOSBIB6269-500G APOSBIB6269-100G
Semicarbazide hydrochloride
Semicarbazide hydrochloride
Fórmula: CH₆ClN₃O
Peso Molecular: 111.53 g/mol
Ponto de Fusão: 175…177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013009
Número CAS: 563-41-7
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08588