Print…
Polygalacturonic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 1150 EUR
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131972
Número CAS: 25990-10-7