Print…
Sodium phenylpyruvate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6259-100G BIB6259-50G BIB6259-25G
APOSBIB6259-100GEA 502 EUR
APOSBIB6259-100G APOSBIB6259-50G APOSBIB6259-25G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate
Fórmula: C₉H₇NaO₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002590
Número CAS: 114-76-1
EINECS: 204-053-2