Print…
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6213-500MG BIB6213-1G
APOSBIB6213-500MGEA 43.5 EUR
APOSBIB6213-500MG APOSBIB6213-1G
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00070528
Número CAS: 23147-59-3