Print…
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6119-1G BIB6119-5G
APOSBIB6119-1GEA 79.9 EUR
APOSBIB6119-1G APOSBIB6119-5G
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Fórmula: C₁₀H₇KO₆S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00016970
Número CAS: 15220-11-8