Print…
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6118-1G BIB6118-500MG BIB6118-2.5G
APOSBIB6118-1GEA 125 EUR
APOSBIB6118-1G APOSBIB6118-500MG APOSBIB6118-2.5G
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Fórmula: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037614
Número CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0