Print…
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-MUNANA
BIB6114-100MG BIB6114-25MG
APOSBIB6114-100MGEA 393 EUR
APOSBIB6114-100MG APOSBIB6114-25MG
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Fórmula: C₂₁H₂₄NNaO₁₁·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00057309
Número CAS: 76204-02-9