Print…
L(-)-Malic acid disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 174 EUR
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L(-)-Malic acid disodium salt
L(-)-Malic acid disodium salt
Fórmula: C₄H₄Na₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 138-09-0