Print…
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Fórmula: C₈H₆N₃NaO₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161491
Número CAS: 20666-12-0