Print…
L(+)-Lactic acid 98.0+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 284 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Lactic acid 98.0+%
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352