Print…
mio-Inositol
Fornecedor: Apollo Scientific
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
mio-Inositol
mio-inositol
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 222…227 °C
Densidade: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077932
Número CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2